Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
AS50579G1
AS50579G5
ACTIAS50579G1EA
0
CHF
ACTIAS50579G1
ACTIAS50579G5
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07367039 CAS-Nummer: 151831-21-9 |