3-Brompyrazolo[1,5-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36640G1
AS36640G5
ACTIAS36640G1EA
0
CHF
ACTIAS36640G1
ACTIAS36640G5
3-Brompyrazolo[1,5-a]pyridin
3-Brompyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD06661764 CAS-Nummer: 5910-12-3 |