3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2515G1 AS2515G5
ACTIAS2515G1EA 75 CHF
ACTIAS2515G1 ACTIAS2515G5
3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin
3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198.0201 g/mol
MDL Number: MFCD11518974
CAS-Nummer: 633328-33-3