3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12311G1 AS12311G25 AS12311G5
ACTIAS12311G1EA 0 CHF
ACTIAS12311G1 ACTIAS12311G25 ACTIAS12311G5
3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
MDL Number: MFCD08669476
CAS-Nummer: 68618-36-0