Okadasäure Ammoniumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
459616-25EA 195 CHF
459616-25
Okadasäure Ammoniumsalz, Millipore®
Okadaic acid ammonium salt
Formel: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
MW: 822,03 g/mol
MDL Number: MFCD00153856
CAS-Nummer: 155716-06-6