Okadasäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
495604-25EA 281 CHF
495604-25 495604-500UG 495604-100
Okadasäure, Millipore®
Okadaic acid
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
MW: 805,02 g/mol
MDL Number: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8