Okadasäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
J60155.XSEA 835 CHF
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
Okadasäure ≥98%
Okadaic acid
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6819