Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36233G1
AS36233G5
ACTIAS36233G1EA
0
CHF
ACTIAS36233G1
ACTIAS36233G5
Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ |
MDL Number:
MFCD08689502 CAS-Nummer: 41172-57-0 |