(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)isoxazole
AS21531G1 AS21531G25 AS21531G5
ACTIAS21531G1EA 109 CHF
ACTIAS21531G1 ACTIAS21531G25 ACTIAS21531G5
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,1400 g/mol
MDL Number: MFCD00464226
CAS-Nummer: 19788-36-4