2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12292G25 AS12292G5
ACTIAS12292G25EA 0 CHF
ACTIAS12292G25 ACTIAS12292G5
2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazol
2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
MDL Number: MFCD10703326
CAS-Nummer: 444731-73-1