5-Brom-1,7-dimethyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-1,7-dimethylindazole
AS50941G1
AS50941G5
ACTIAS50941G1EA
0
CHF
ACTIAS50941G1
ACTIAS50941G5
5-Brom-1,7-dimethyl-1H-indazol
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ MW: 225,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD11226595 CAS-Nummer: 1092352-34-5 |