7-Methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30839G1
AS30839G5
ACTIAS30839G1EA
0
CHF
ACTIAS30839G1
ACTIAS30839G5
7-Methyl-1H-indazol
7-Methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD05663434 CAS-Nummer: 3176-66-7 |