6-Methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8227G1
AS8227G5
ACTIAS8227G1EA
0
CHF
ACTIAS8227G1
ACTIAS8227G5
6-Methyl-1H-indazol
6-Methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,1625 g/mol |
MDL Number:
MFCD07781625 CAS-Nummer: 698-24-8 |