5-Methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1587G1
AS1587G5
ACTIAS1587G1EA
0
CHF
ACTIAS1587G1
ACTIAS1587G5
5-Methyl-1H-indazol
5-Methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD01606235 CAS-Nummer: 1776-37-0 |