3-Methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS14092G1
AS14092G5
ACTIAS14092G1EA
0
CHF
ACTIAS14092G1
ACTIAS14092G5
3-Methyl-1H-indazol
3-Methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00601361 CAS-Nummer: 3176-62-3 |