3-Methyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS13354G1
AS13354G5
ACTIAS13354G1EA
0
CHF
ACTIAS13354G1
ACTIAS13354G5
3-Methyl-5-nitro-1H-indazol
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177,1601 g/mol |
MDL Number:
MFCD07082699 CAS-Nummer: 40621-84-9 |