1-Methyl-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12529G1 AS12529G5
ACTIAS12529G1EA 0 CHF
ACTIAS12529G1 ACTIAS12529G5
1-Methyl-6-nitro-1H-indazol
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00456124
CAS-Nummer: 6850-23-3