3-Iod-4-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1864G1 AS1864G5
ACTIAS1864G1EA 0 CHF
ACTIAS1864G1 ACTIAS1864G5
3-Iod-4-methyl-1H-indazol
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇IN₂
MW: 258,0591 g/mol
MDL Number: MFCD07781537
CAS-Nummer: 885522-63-4