3-Amino-5-fluor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazol-3-amine
AS50725G1
AS50725G5
ACTIAS50725G1EA
0
CHF
ACTIAS50725G1
ACTIAS50725G5
3-Amino-5-fluor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈FN₃ MW: 165,1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD09054760 CAS-Nummer: 171809-12-4 |