3-Amino-4-fluor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50723G1
AS50723G5
ACTIAS50723G1EA
0
CHF
ACTIAS50723G1
ACTIAS50723G5
3-Amino-4-fluor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈FN₃ |
MDL Number:
MFCD11109397 CAS-Nummer: 162502-44-5 |