5-(Trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21858G1
AS21858G25
AS21858G5
ACTIAS21858G1EA
61
CHF
ACTIAS21858G1
ACTIAS21858G25
ACTIAS21858G5
5-(Trifluormethyl)-1H-indazol
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186.1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD08234904 CAS-Nummer: 885271-64-7 |