5-Amino-3-brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-5-amine
AS50617G1
AS50617G5
ACTIAS50617G1EA
0
CHF
ACTIAS50617G1
ACTIAS50617G5
5-Amino-3-brom-1-methyl-1H-indazol
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈BrN₃ MW: 226,0700 g/mol |
MDL Number:
MFCD11100026 CAS-Nummer: 1092351-49-9 |