3-Amino-5-brom-1-methyl-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 77.6 CHF
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-brom-1-methyl-1H-indazol 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
MW: 226.08 g/mol
Melting Pt: 133…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864804
CAS-Nummer: 1000018-06-3