1-Acetyl-4-brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21871G1 AS21871G5
ACTIAS21871G1EA 239 CHF
ACTIAS21871G1 ACTIAS21871G5
1-Acetyl-4-brom-1H-indazol
1-Acetyl-4-brom-1H-indazol
Formel: C₉H₇BrN₂O
MDL Number: MFCD12198857
CAS-Nummer: 885698-70-4