7-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50377G1
AS50377G5
ACTIAS50377G1EA
0
CHF
ACTIAS50377G1
ACTIAS50377G5
7-Brom-2-methyl-2H-indazol
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211.600 g/mol |
MDL Number:
MFCD09870049 CAS-Nummer: 701910-14-7 |