7-Brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
7-Bromo-1-methylindazole
AS1910G1
AS1910G5
ACTIAS1910G1EA
0
CHF
ACTIAS1910G1
ACTIAS1910G5
7-Brom-1-methyl-1H-indazol
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD09878570 CAS-Nummer: 1000576-59-9 |