6-Brom-3-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12283G1 AS12283G5
ACTIAS12283G1EA 59 CHF
ACTIAS12283G1 ACTIAS12283G5
6-Brom-3-methyl-1H-indazol
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
MDL Number: MFCD08272244
CAS-Nummer: 7746-27-2