6-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50376G1
AS50376G5
ACTIAS50376G1EA
0
CHF
ACTIAS50376G1
ACTIAS50376G5
6-Brom-2-methyl-2H-indazol
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD09870048 CAS-Nummer: 590417-95-1 |