6-Brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1902G1 AS1902G5
ACTIAS1902G1EA 0 CHF
ACTIAS1902G1 ACTIAS1902G5
6-Brom-1-methyl-1H-indazol
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
MDL Number: MFCD09878569
CAS-Nummer: 590417-94-0