5-Brom-6-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1890G1
AS1890G5
ACTIAS1890G1EA
0
CHF
ACTIAS1890G1
ACTIAS1890G5
5-Brom-6-methyl-1H-indazol
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD09026991 CAS-Nummer: 885223-72-3 |