5-Brom-4-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51013G1
AS51013G5
ACTIAS51013G1EA
0
CHF
ACTIAS51013G1
ACTIAS51013G5
5-Brom-4-methyl-1H-indazol
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD11007842 CAS-Nummer: 1082041-34-6 |