5-Brom-3-methyl-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1685G1
AS1685G5
ACTIAS1685G1EA
0
CHF
ACTIAS1685G1
ACTIAS1685G5
5-Brom-3-methyl-1H-indazol
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD05664003 CAS-Nummer: 552331-16-5 |