5-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50375G1
AS50375G5
ACTIAS50375G1EA
0
CHF
ACTIAS50375G1
ACTIAS50375G5
5-Brom-2-methyl-2H-indazol
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD09870047 CAS-Nummer: 465529-56-0 |