4-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50374G1
AS50374G5
ACTIAS50374G1EA
0
CHF
ACTIAS50374G1
ACTIAS50374G5
4-Brom-2-methyl-2H-indazol
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD09870046 CAS-Nummer: 590417-93-9 |