1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
AS12257G1 AS12257G5
ACTIAS12257G1EA 0 CHF
ACTIAS12257G1 ACTIAS12257G5
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MDL Number: MFCD10700158
CAS-Nummer: 885698-94-2