6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22956G25
AS22956G5
ACTIAS22956G25EA
0
CHF
ACTIAS22956G25
ACTIAS22956G5
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₃ MW: 142.12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052030 CAS-Nummer: 27372-38-9 |