5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.28-0.32 M in Acetonitril, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms:
5-Ethyltio-1H-Tetrazole
9481.2500EA
1600
CHF
9481.2500
9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.28-0.32 M in Acetonitril, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Formel:
C₃H₆N₄S MW: 130.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00068733 CAS-Nummer: 89797-68-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | passes test |
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) | 0.28 - 0.32 |
Water (H2O) | max. 50 ppm |