Dimethylzink 1.2 mol/l toluene, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
377241000
377248000
377241000.EA
356
CHF
377241000.
377248000.
Dimethylzink 1.2 mol/l toluene, AcroSeal®
Dimethylzinc
Formel:
C₂H₆Zn MW: 95.478 g/mol Dichte: 0.93 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014854 CAS-Nummer: 544-97-8 EINECS: 208-884-1 UN: 3399 ADR: 4.3 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Concentration | 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis) |