Diethylzink 1.5 mol/l in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
377311000
377318000
377311000.EA
179
CHF
377311000.
377318000.
Diethylzink 1.5 mol/l in Toluol, AcroSeal®
Diethylzinc
Formel:
C₄H₁₀Zn Dichte: 0.913 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009021 CAS-Nummer: 557-20-0 EINECS: 209-161-3 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Complexometric | 1.4 to 1.6 M |