Diethylzink 15% w/w 1 M hexane, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
205511001
205518000
205511001.EA
86.2
CHF
205511001.
205518000.
Diethylzink 15% w/w 1 M hexane, AcroSeal®
Diethylzinc
Formel:
C₄H₁₀Zn MW: 123.51 g/mol Melting Pt: 39…28 °C Flash-Pt: –40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009021 CAS-Nummer: 557-20-0 EINECS: 209-161-3 UN: 3394 ADR: 4.2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution |
Titration Complexometric | 0.85 to 1.00 M |