Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5-0.7 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26273.ACEA 191 CHF
H26273.AC H26273.AE
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5-0.7 M in THF
Cyclopropylmagnesiumbromid
Formel: C₃H₅BrMg
MW: 145,28 g/mol
Dichte: 0,968
Flash-Pt: –17 °C (1 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672094
UN: 2924
ADR: 3,II