Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51158.ADEA 345 CHF
H51158.AD H51158.AE
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Cyclopropylmagnesiumbromid
Formel: C₃H₅BrMg
MW: 145,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672094
UN: 3399
ADR: 4.3,II