2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50236.03 H50236.MD
H50236.03EA 264 CHF
H50236.03 H50236.MD
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 123533-41-5 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 MDL No.: MFCD00269226
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269226
CAS-Nummer: 123533-41-5