6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21689G1 AS21689G5
ACTIAS21689G1EA 0 CHF
ACTIAS21689G1 ACTIAS21689G5
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₇N₃
MDL Number: MFCD06739232
CAS-Nummer: 235106-53-3