Ethyl-6-iodimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
AS2234G1 AS2234G5
ACTIAS2234G1EA 142 CHF
ACTIAS2234G1 ACTIAS2234G5
Ethyl-6-iodimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-iodimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉IN₂O₂
MW: 316,1000 g/mol
MDL Number: MFCD02186151
CAS-Nummer: 214958-32-4