Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21164G1 AS21164G5
ACTIAS21164G1EA 0 CHF
ACTIAS21164G1 ACTIAS21164G5
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.1454 g/mol
MDL Number: MFCD01720458
CAS-Nummer: 6200-60-8