Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1103G1
AS1103G5
ACTIAS1103G1EA
0
CHF
ACTIAS1103G1
ACTIAS1103G5
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD03419462 CAS-Nummer: 64951-08-2 |