Ethyl-6-aminoimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30222G1
AS30222G5
ACTIAS30222G1EA
0
CHF
ACTIAS30222G1
ACTIAS30222G5
Ethyl-6-aminoimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-aminoimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₂ |
MDL Number:
MFCD05864804 CAS-Nummer: 158980-21-3 |