Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12860G1 AS12860G5
ACTIAS12860G1EA 63 CHF
ACTIAS12860G1 ACTIAS12860G5
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
MDL Number: MFCD09910350
CAS-Nummer: 86718-01-6