Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21968G25
AS21968G5
ACTIAS21968G25EA
0
CHF
ACTIAS21968G25
ACTIAS21968G5
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06200984 CAS-Nummer: 136117-69-6 |